missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Omgp humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La Omgp humana cuantifica la Omgp humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Omgp humana natural y recombinante.
La glicoproteína de mielina de oligodendrocitos (OMG u OMGP) es una molécula de adhesión celular que contribuye al proceso interactivo necesario para la mielinización en el sistema nervioso central. También participa en la axonogénesis, la regeneración de las proyecciones neuronales y la regulación del brote colateral de los axones intactos en respuesta a una lesión.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | glicoproteína de mielina de oligodendrocitos; glicoproteína mielina-oligodendrocitos; Omg; Omgp |
| Intervalo del ensayo | De 0,391 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,39 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P23515 |
| Símbolo de gen | OMG |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido