Learn More
Gibco™ Human Oncostatin M (227 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
81.50€ - 5240.00€
Especificaciones
Número de acceso | P13725 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 5008 |
Peso molecular | 25.7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17881603
|
Gibco™
300-10-100UG |
100 μg |
1050.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17891003
|
Gibco™
300-10-10UG |
10 μg |
198.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820243
|
Gibco™
300-10-1MG |
1 mg |
5240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17871203
|
Gibco™
300-10-250UG |
250 μg |
1836.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800633
|
Gibco™
300-10-2UG |
2 μg |
81.50€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17861713
|
Gibco™
300-10-500UG |
500 μg |
3145.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831603
|
Gibco™
300-10-50UG |
50 μg |
632.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Oncostatin M (OSM) is a growth and differentiation factor that participates in the regulation of neurogenesis, osteogenesis and hematopoiesis. Produced by activated T cells, monocytes and Kaposi's sarcoma cells, OSM can exert both stimulatory and inhibitory effects on cell proliferation. It stimulates the proliferation of fibroblasts, smooth muscle cells and Kaposi's sarcoma cells, but inhibits the growth of some normal and tumor cell lines. It also promotes cytokine release (e.g. IL-6, GM-CSF and G-CSF) from endothelial cells, and enhances the expression of low-density lipoprotein receptors in hepatoma cells. OSM shares several structural and functional characteristics with LIF, IL-6, and CNTF.Especificaciones
P13725 | |
protein with no preservative | |
25.7 | |
E. coli | |
RUO | |
MGC20461; OncoM; oncostatin M; oncostatin-M; OSM | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
5008 | |
Human Oncostatin M (227 aa) | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
OSM | |
Unconjugated | |
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSRRHSPH QALRKGVRRT RPSRKGKRLM TRGQLPR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |