Learn More
Human Perforin Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
222.00€ - 564.00€
Especificaciones
Antígeno Perforin
Clon 2771C
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18734127
Ver documentos
R&D Systems
MAB11298-SP
25 μg
222.00€
25 microgramos
18730177
Ver documentos
R&D Systems
MAB11298-100
100 μg
564.00€
100 microgramos
Descripción
Descripción
Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Human Perforin Antibody, R&D Systems™