missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PGRN humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EH367RBX10
This item is not returnable.
View return policy
Description
La progranulina es la proteína precursora de la granulina, también llamada proepitelina y factor de crecimiento derivado de las células PC. La escisión del péptido de la señal produce Granulina madura. Tanto la granulina como el producto de la escisión más pequeño de la granulina regulan el crecimiento de las células. La progranulina estimula la proliferación de muchas células epiteliales, promueve su crecimiento independiente del anclaje y, cuando se sobreexpresa, confiere una tumorigenicidad epitelial. El gen de la progranulina/epitelina es multifuncional, con importantes funciones constitutivas en la homeostasis epitelial, la función reproductiva, inmunológica y neuronal. La progranulina se expresa constitutivamente en varios epitelios, particularmente en la piel, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductivo. La progranulina se expresa en las células inmunes in vivo y en neuronas específicas del cerebro.Specifications
P28799 | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GRN | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,1 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
2896 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl | |
Progranulina | |
4 h 45 min |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction