missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PIK3CB Partial ORF (NP_006210, 147 a.a. - 256 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006210 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5291 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16159091
|
Abnova™
H00005291-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16169091
|
Abnova™
H00005291-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate the 3-prime OH position of the inositol ring of inositol lipids. They have been implicated as participants in signaling pathways regulating cell growth by virtue of their activation in response to various mitogenic stimuli. PI3Ks are composed of a 110-kD catalytic subunit, such as PIK3CB, and an 85-kD adaptor subunit (Hu et al., 1993 [PubMed 8246984]).[supplied by OMIM]
Sequence: EFRRKMRKFSEEKILSLVGLSWMDWLKQTYPPEHEPSIPENLEDKLYGGKLIVAVHFENCQDVFSFQVSPNMNPIKVNELAIQKRLTIHGKEDEVSPYDYVLQVSGRVEYEspecificaciones
NP_006210 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp779K1237/MGC133043/PI3K/PI3KCB/PI3Kbeta/PIK3C1/p110-BETA | |
PIK3CB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5291 | |
PIK3CB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EFRRKMRKFSEEKILSLVGLSWMDWLKQTYPPEHEPSIPENLEDKLYGGKLIVAVHFENCQDVFSFQVSPNMNPIKVNELAIQKRLTIHGKEDEVSPYDYVLQVSGRVEY | |
RUO | |
PIK3CB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |