Learn More
R&D Systems™ Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.78 - 50ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.284ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human PLA2G7 |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 7941 |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (25uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mostrar más |