missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PON1 ELISA Kit
Human PON1 quantitates human PON1 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | A esterasa 1; A-esterasa 1; esterasa aromática 1; arilesterasa 1; arilesterasa tipo B; EC 3.1.1.2; EC 3.1.1.81; EC 3.1.8.1; ESA; ESAesterasa A; Esterasa A; K-45; MVCD5; paraoxonasa 1; paraoxonasa tipo B; Pon; PON 1; PON1; arilbialcalifosfatasa sérica; arilbialcalifosfatasa sérica 1; Paraoxonasa/arilesterasa sérica 1 |
---|---|
Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195149
|
Invitrogen™
EH376RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17814140
|
Invitrogen™
EH376RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184673
|
Invitrogen™
EH376RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human PON1 quantitates human PON1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PON1.
The paraoxonase (PON) gene-family in humans has three members, PON1, PON2, and PON3, aligned next to each other on the long arm of chromosome 7q21.3-22.1. PON1 of these is synthesized primarily in the liver and a portion is secreted into the plasma, where it is associated with high density lipoproteins (HDL). And It hydrolyzes the active metabolites of several other organophosphorus insecticides (e.g., chlorpyrifos oxon, diazoxon), as well as nerve agents such as sarin, soman and VX (lethal nerve agent). The PON1 polymorphism may be responsible for neurodegeneration and considered to be an independent risk factor for Parkinson's disease.Especificaciones
A esterasa 1; A-esterasa 1; esterasa aromática 1; arilesterasa 1; arilesterasa tipo B; EC 3.1.1.2; EC 3.1.1.81; EC 3.1.8.1; ESA; ESAesterasa A; Esterasa A; K-45; MVCD5; paraoxonasa 1; paraoxonasa tipo B; Pon; PON 1; PON1; arilbialcalifosfatasa sérica; arilbialcalifosfatasa sérica 1; Paraoxonasa/arilesterasa sérica 1 | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
PON1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
PON1 | |
4 h 45 min |
de 0,2 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P27169 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |