Learn More
Gibco™ Human PTHrP Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
82.00€ - 1518.00€
Especificaciones
Número de acceso | P12272 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 5744 |
Peso molecular | 9.8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17840553
|
Gibco™
100-09-100UG |
100 μg |
304.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820553
|
Gibco™
100-09-10UG |
10 μg |
82.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17840143
|
Gibco™
100-09-1MG |
1 mg |
1518.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17880473
|
Gibco™
100-09-250UG |
250 μg |
532.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17830143
|
Gibco™
100-09-500UG |
500 μg |
912.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17840293
|
Gibco™
100-09-50UG |
50 μg |
199.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the parathyroid hormone family. This hormone regulates endochondral bone development and epithelial-mesenchymal interactions during the formation of the mammary glands and teeth. This hormone is involved in lactation possibly by regulating the mobilization and transfer of calcium to the milk. The receptor of this hormone, PTHR1, is responsible for most cases of humoral hypercalcemia of malignancy. Four alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been observed. There is also evidence for alternative translation initiation from non-AUG (CUG and GUG) start sites, in-frame and downstream of the initiator AUG codon, to give rise to nuclear forms of this hormone.Especificaciones
P12272 | |
protein with no preservative | |
9.8 | |
E. coli | |
RUO | |
BDE2; calciotropic hormone, growth factor; HHM; osteostatin; parathyroid hormone like hormone; parathyroid hormone related peptide; parathyroid hormone-like hormone; parathyroid hormone-like hormone preproprotein; parathyroid hormone-like peptide; parathyroid hormone-like protein; parathyroid hormone-like related protein; parathyroid hormone-related peptide; parathyroid hormone-related protein; parathyroid-like peptide; PLP; PTHLH; PTH-like; PTHR; PTH-related peptide; PTH-related protein; Pthrp; PTH-rP; PTHrP[107-139 ]; PTHrP[1-36 ]; PTHrP[38-94 ] | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
5744 | |
Human PTHrP | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
PTHLH | |
Unconjugated | |
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |