Learn More
Invitrogen™ Human Rabex-5 Synthetic Peptide
Descripción
RABEX5 Synthetic Peptide, PEP-1231, from Invitrogen.
RABGEF1 forms a complex with rabaptin-5 (RABPT5) that is required for endocytic membrane fusion, and it serves as a specific guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAB5.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 27342 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9UJ41 |
| Nombre común | Human Rabex-5 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |