Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant FGF-7 (KGF)
Fibroblast growth factor 7
240.30€ - 6305.85€
Especificaciones
Nombre | Fibroblast growth factor-7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, Keratinocyte growth factor |
---|---|
Tipo de célula | Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Keratinocytes; Mammary Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15887502
|
STEMCELL Technologies
78046.2 |
1000 μg |
6305.85€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17169431
|
STEMCELL Technologies
78046.1 |
50 μg |
772.20€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17159431
|
STEMCELL Technologies
78046 |
10 μg |
240.30€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fibroblast growth factor 7 (FGF-7) is a member of the FGF family, and acts exclusively through a subset of FGF receptor isoforms expressed predominantly by epithelial cells (Finch & Rubin)
- FGF-7 seems to act specifically on epithelial cells and stimulates proliferation, migration, and differentiation of these cells, and also participates in epithelial protection and repair both in vitro and in vivo (Finch & Rubin; Werner)
- In contrast, FGF-7 is produced solely by cells of mesenchymal origin, and functions as a paracrine mediator of mesenchymal-epithelial communication (Rubin et al.) FGF-7 has also been shown to supplement several wound-healing properties of bioengineered skin (Erdag et al.) and to induce autophagy in human keratinocytes (Belleudi et al.) Additionally, FGF-7 has a role in pluripotent stem cell differentiation to endodermal pancreatic-like insulin-producing cells and thymic epithelial cells (Inami et al.; Niu et al.)
Especificaciones
Fibroblast growth factor-7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, Keratinocyte growth factor | |
Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Keratinocytes; Mammary Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells | |
≥95% |