Learn More
Abnova™ Human RETN Partial ORF (AAI01555.1, 20 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAI01555.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 56729 |
Peso molecular | 35.20kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035595
|
Abnova™
H00056729-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025595
|
Abnova™
H00056729-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene belongs to the family defined by the mouse resistin-like genes. The characteristic feature of this family is the C-terminal stretch of 10 cys residues with identical spacing. The mouse homolog of this protein is secreted by adipocytes, and may be the hormone potentially linking obesity to type II diabetes. [provided by RefSeq]
Sequence: TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRVEspecificaciones
AAI01555.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.20kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADSF/FIZZ3/MGC126603/MGC126609/RETN1/RSTN/XCP1 | |
RETN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
56729 | |
RETN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRV | |
RUO | |
RETN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |