Learn More
Abnova™ Human RNF146 Full-length ORF (NP_112225.2, 1 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00081847-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16165263
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAGCGEIDHSINMLPTNRKANESCSNTAPSLTVPECAICLQTCVHPVSLPCKHVFCYLCVKGASWLGKRCALCRQEIPEDFLDKPTLLSPEELKAASRGNGEYAWYYEGRNGWWQYDERTSRELEDAFSKGKKNTEMLIAGFLYVADLENMVQYRRNEHGRRRKIKRDIIDIPKKGVAGLRLDCDANTVNLARESSADGADSVSAQSGASVQPLVSSVRPLTSVDGQLTSPATPSPDASTSLEDSFAHLQLSGDNTAERSHRGEGEEDHESPSSGRVPAPDTSIEETESDASSDSEDVSAVVAQHSLTQQRLLVSNANQTVPDRSDRSGTDRSVAGGGTVSVSVRSRRPDGQCTVTEV
Especificaciones
Especificaciones
NP_112225.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434O1427/RP3-351K20.1/dJ351K20.1
RNF146
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
81847
RNF146 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAGCGEIDHSINMLPTNRKANESCSNTAPSLTVPECAICLQTCVHPVSLPCKHVFCYLCVKGASWLGKRCALCRQEIPEDFLDKPTLLSPEELKAASRGNGEYAWYYEGRNGWWQYDERTSRELEDAFSKGKKNTEMLIAGFLYVADLENMVQYRRNEHGRRRKIKRDIIDIPKKGVAGLRLDCDANTVNLARESSADGADSVSAQSGASVQPLVSSVRPLTSVDGQLTSPATPSPDASTSLEDSFAHLQLSGDNTAERSHRGEGEEDHESPSSGRVPAPDTSIEETESDASSDSEDVSAVVAQHSLTQQRLLVSNANQTVPDRSDRSGTDRSVAGGGTVSVSVRSRRPDGQCTVTEV
RUO
RNF146