missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA para SCF R/CD117/c-kit humano

Código de producto. p-7219611
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17105189

Marca: Invitrogen™ EH403RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El kit para SCF R/CD117/c-kit humano cuantifica el SCF R/CD117/c-kit humano en suero, plasma y sobrenadante.

El kit para SCF R/CD117/c-kit humano cuantifica el SCF R/CD117/c-kit humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SCF R/CD117/c-kit humano natural como el recombinante.

El c-Kit, también conocido como receptor de factor de crecimiento de células madre/mastocitos (SCFR) o CD117, es un receptor de tirosina quinasa tipo III transmembranal codificado por el protooncogén c-Kit, ubicado en el cromosoma 4 en humanos. Se expresa en células madre hematopoyéticas, células germinales, mastocitos y células de Cajal del tracto gastrointestinal. Tras la unión de su factor de células madre ligando (SCF), el c-kit dimeriza, lo que resulta en la activación del receptor y la autofosforilación de varios residuos de tirosina, incluida la tirosina 703 situada en el dominio citoplasmático del receptor. Esta modificación permite el acoplamiento de Grb2 y la activación de la vía de señalización Ras/ERK. El SCF/c-kit puede activar varias vías de señalización posteriores, como PI3K, PLC-gamma y JAK/STAT. La activación del receptor del c-kit es esencial para la hematopoyesis, el mantenimiento de células madre y la gametogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Ombligo; Bs; CD117; ckit; C-Kit; gen 1 c-kit; proteína C-KIT; proteína c-kit protooncogén; receptor c-kit; receptor c-kit tirosina quinasa; marcado dominante; marcado blanco dominante; Fdc; Gsfsco1; Gsfsco5; Gsfsow3; KIT; kit oncogén; KIT receptor de protooncogén tirosina quinasa; KIT protooncogén, receptor tirosina quinasa; receptor de factor de crecimiento de mastocitos; receptor de factor de crecimiento de células madre/mastocitos; kit de factor de crecimiento de células madre; MGF; kit c-kit de p145; PBT; proteína de rasgo piebald; proteína quinasa; c-Kit de protooncogén; kit de tirosina-proteína quinasa de protooncogén; c-kit de tirosina quinasa del receptor; SCFR; SCO1; SCO5; Sl; KIT soluble variante 1; SOW3; macho estéril marcado; Ssm; receptor de factor de acero; Tr-kit; kit de tirosina-proteína quinasa; v-kit de oncogén viral del sarcoma felino Hardy-Zuckerman 4 homólogo; v-kit de proteína similar al oncogén viral del sarcoma felino Hardy-Zuckerman 4; W
Intervalo del ensayo De 45 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P10721
Símbolo de gen KIT
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo c-Kit (CD117)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado