Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para inhibidor de serpina A5/proteína C humana
Código de producto. p-7219621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17105199 5 x 96 pruebas cada uno
17174713 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17105199
Marca: Invitrogen™ EH412RBX5
El inhibidor de la serpina A5/proteína C humana cuantifica el inhibidor de la serpina A5/proteína C humana en suero, plasma y sobrenadante.
El inhibidor de la serpina A5/proteína C humana cuantifica el inhibidor de la serpina A5/proteína C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el inhibidor de serpina A5/proteína C humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la superfamilia del inhibidor de proteinasa serina (serpina). Este miembro es el inhibidor principal del activador de plasminógeno tisular (tPA) y la uroquinasa (uPA), por lo que es un inhibidor de la fibrinólisis. Los defectos en este gen son la causa de la deficiencia del inhibidor-1 del activador de plasminógeno (deficiencia de PAI-1) y las altas concentraciones del producto genético están asociadas con la trombofilia. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4933415L04; inhibidor de proteasa de serina acrosomal; antiproteinasa alfa-1; antitr; antitripsina; PAI3; PAI-3; Pci; PCI-B; PLANH3; inhibidor de proteasa serina plasmática; inhibidor de activador de plasminógeno 3; inhibidor de activador de plasminógeno III; inhibidor de activador de plasminógeno-3; PROCI; inhibidor de proteína C; inhibidor de peptidasa serina (o cisteína), clado A, miembro 5; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina); miembro 5; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado A, miembro 5; serpina A5; miembro 5 de la familia de serpinas A; inhibidor de peptidasa de serpina, clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina), miembro 5; inhibidor de peptidasa de serpina, clado A, miembro 5; Serpina5
Intervalo del ensayo De 24,58 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 24 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05154
Símbolo de gen SERPINA5
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SERPINA5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min