Learn More
Abnova™ Human SLC11A1 Full-length ORF (AAH41787.1, 1 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH41787.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6556 |
Peso molecular | 45.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16160802
|
Abnova™
H00006556-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16170802
|
Abnova™
H00006556-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters) family and encodes a multi-pass membrane protein. The protein functions as a divalent transition metal (iron and manganese) transporter involved in iron metabolism and host resistance to certain pathogens. Mutations in this gene have been associated with susceptibility to infectious diseases such as tuberculosis and leprosy, and inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis and Crohn disease. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full-length nature of only one has been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MTGDKGPQRLSGSSYGSISSPTSPTSPGPQQAPPRETYLRNIESDLQAGAVAGFKLLWVLLWATVLGLLCQRLAARLGVVTGKDLGEVCHLYYPKVPRTVLWLTIELAIVGSDMQEVIGTAIAFNLLSAGRYHPSVPQLFRPGREQLLLLPPLTSPSQSLFYPAVPSEAGLLPCFPEMEspecificaciones
AAH41787.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
45.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTGDKGPQRLSGSSYGSISSPTSPTSPGPQQAPPRETYLRNIESDLQAGAVAGFKLLWVLLWATVLGLLCQRLAARLGVVTGKDLGEVCHLYYPKVPRTVLWLTIELAIVGSDMQEVIGTAIAFNLLSAGRYHPSVPQLFRPGREQLLLLPPLTSPSQSLFYPAVPSEAGLLPCFPEM | |
RUO | |
SLC11A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6556 | |
SLC11A1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LSH/NRAMP/NRAMP1 | |
SLC11A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |