Learn More
R&D Systems™ Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit
Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DSST00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human SOST/Sclerostin in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
31.30 - 2000pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Human SOST | |
50964 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
3.8pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
Título del producto
R&D Systems™ Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit > Una placa de 96 pocillos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido