Learn More
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Female, (4-8 x 106 cells)
Hepatocitos de suspensión humanos, clasificados para metabolismo, femeninos, (4 - 8 x 106 células)
Marca: Gibco™ HMCS2S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estos hepatocitos humanos femeninos criopreservados son adecuados para usarlos en aplicaciones de metabolismo en suspensión.Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Las enzimas metabolizadoras de fármacos de fase I (P450) y fase II (UGT, SULT) se analizan normalmente para determinar la actividad metabólica de cada lote. La formación de metabolitos se midió mediante ensayos bioquímicos estándar usando LC/MS/MS o HPLC.
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitro⁄in vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
Solo para uso en investigación. No está indicado para uso terapéutico o diagnóstico humano o animal.
Enlaces relacionados:
Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
Nota:
Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
Especificaciones
Los viales de hepatocitos criopreservados deben almacenarse en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C. | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Mujer | |
Donante único | |
Gibco™ | |
1 vial |
Célula de hepatocitos | |
Crioconservado | |
Humano | |
4-8 x 10^6 | |
Hepatocitos | |
Actividad enzimáticas en fase I y II, morfología adecuada, viabilidad generalmente > 75 % |
Título del producto
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Female, (4-8 x 106 cells) > 1 vial