Learn More
Abnova™ Human SYVN1 Full-length ORF (NP_757385.1, 1 a.a. - 617 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_757385.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84447 |
Peso molecular | 94.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16155893
|
Abnova™
H00084447-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16165893
|
Abnova™
H00084447-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein involved in endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation. The encoded protein removes unfolded proteins, accumulated during ER stress, by retrograde transport to the cytosol from the ER. This protein also uses the ubiquitin-proteasome system for additional degradation of unfolded proteins. This gene and the mitochondrial ribosomal protein L49 gene use in their respective 3' UTRs some of the same genomic sequence. Sequence analysis identified two transcript variants that encode different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MFRTAVMMAASLALTGAVVAHAYYLKHQFYPTVVYLTKSSPSMAVLYIQAFVLVFLLGKVMGKVFFGQLRAAEMEHLLERSWYAVTETCLAFTVFRDDFSPRFVALFTLLLFLKCFHWLAEDRVDFMERSPNISWLFHCRIVSLMFLLGILDFLFVSHAYHSILTRGASVQLVFGFEYAILMTMVLTIFIKYVLHSVDLQSENPWDNKAVYMLYTELFTGFIKVLLYMAFMTIMIKVHTFPLFAIRPMYLAMRQFKKAVTDAIMSRRAIRNMNTLYPDATPEELQAMDNVCIICREEMVTGAKRLPCNHIFHTSCLRSWFQRQQTCPTCRMDVLRASLPAQSPPPPEPADQGPPPAPHPPPLLPQPPNFPQGLLPPFPPGMFPLWPPMGPFPPVPPPPSSGEAVAPPSTSAAALSRPSGAATTTAAGTSATAASATASGPGSGSAPEAGPAPGFPFPPPWMGMPLPPPFAFPPMPVPPAGFAGLTPEELRALEGHERQHLEARLQSLRNIHTLLDAAMLQINQYLTVLASLGPPRPATSVNSTEETATTVVAAASSTSIPSSEATTPTPGASPPAPEMERPPAPESVGTEEMPEDGEPDAAELRRRRLQKLESPVAHEspecificaciones
NP_757385.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
94.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MFRTAVMMAASLALTGAVVAHAYYLKHQFYPTVVYLTKSSPSMAVLYIQAFVLVFLLGKVMGKVFFGQLRAAEMEHLLERSWYAVTETCLAFTVFRDDFSPRFVALFTLLLFLKCFHWLAEDRVDFMERSPNISWLFHCRIVSLMFLLGILDFLFVSHAYHSILTRGASVQLVFGFEYAILMTMVLTIFIKYVLHSVDLQSENPWDNKAVYMLYTELFTGFIKVLLYMAFMTIMIKVHTFPLFAIRPMYLAMRQFKKAVTDAIMSRRAIRNMNTLYPDATPEELQAMDNVCIICREEMVTGAKRLPCNHIFHTSCLRSWFQRQQTCPTCRMDVLRASLPAQSPPPPEPADQGPPPAPHPPPLLPQPPNFPQGLLPPFPPGMFPLWPPMGPFPPVPPPPSSGEAVAPPSTSAAALSRPSGAATTTAAGTSATAASATASGPGSGSAPEAGPAPGFPFPPPWMGMPLPPPFAFPPMPVPPAGFAGLTPEELRALEGHERQHLEARLQSLRNIHTLLDAAMLQINQYLTVLASLGPPRPATSVNSTEETATTVVAAASSTSIPSSEATTPTPGASPPAPEMERPPAPESVGTEEMPEDGEPDAAELRRRRLQKLESPVAH | |
RUO | |
SYVN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84447 | |
SYVN1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HRD1/KIAA1810/MGC40372 | |
SYVN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |