missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TBC1D3 Partial ORF (NP_115634, 450 a.a. - 549 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00084218-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16170687

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Sequence: LQWNSMPRLPTDLDVEGPWFRHYDFRQSCWVRAISQEDQLAPCWQAEHPAERVRSAFAAPSTDSDQGTPFRARDEQQCAPTSGPCLCGLHLESSQFPPGF
Especificaciones

Especificaciones

NP_115634
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LQWNSMPRLPTDLDVEGPWFRHYDFRQSCWVRAISQEDQLAPCWQAEHPAERVRSAFAAPSTDSDQGTPFRARDEQQCAPTSGPCLCGLHLESSQFPPGF
RUO
TBC1D3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84218
TBC1D3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TBC1D3A/TRE17
TBC1D3
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales