Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tenascina C humana
Código de producto. 17797793
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17797793
Marca: Invitrogen™ EH446RBX10
Kit de ELISA tipo sándwich
La tenascina es una glucoproteína de matriz extracelular multifuncional de alto peso molecular, expresada en asociación con interacciones mesenquimales-epiteliales durante el desarrollo y en la neovasculatura y estroma de tumores no diferenciados (Erickson y Bourdon 1989). Se ha descrito bajo diferentes nombres: citotactina, proteína hexabraquiónica, J1, antígeno miotendinoso (MI) y matriz extracelular mesenquimal glioma (GMEM). La molécula de tenascina es un hexámero ligado al disulfuro. La expresión de tenascina se asocia con el desarrollo y el crecimiento, tanto normal como patológico, mientras que la distribución en tejido adulto normal está restringida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P24821
Intervalo del ensayo De 6,1 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,1 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3371
Símbolo de gen TNC
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Tenascina C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min