Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TfR/transferrina R/CD71 humana
Código de producto. p-7219660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195229 5 x 96 pruebas cada uno
17164753 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195229
Marca: Invitrogen™ EH448RBX5
La TfR/transferrina R/CD71 humana cuantifica la TfR/transferrina R/CD71 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La TfR/transferrina R/CD71 humana cuantifica la TfR/transferrina R/CD71 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TfR/transferrina R/CD71 humana natural y recombinante.
La captación celular del hierro se produce mediante endocitosis mediada por receptores del receptor de transferrina ocupado por ligandos en endosomas especializados. La acidificación endosomal conduce a la liberación de hierro. El complejo de receptores de apotransferrina se recicla en la superficie celular con un retorno al pH neutro y la pérdida concomitante de afinidad de la apotransferrina para su receptor. El receptor de transferrina es necesario para el desarrollo de eritrocitos y el sistema nervioso. El receptor sérico de transferrina (sTfR) se utiliza como medio para detectar el uso indebido de eritropoyetina (EPO) por parte de los atletas y como prueba de diagnóstico de anemias resultantes de diversas condiciones, como la artritis reumatoide, el embarazo, el síndrome del intestino irritable y los pacientes con VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2610028K12Rik; AI195355; AI426448; AU015758; CD antígeno CD71; CD71; E430033M20Rik; I79_000642; IMD46; receptor de virus de tumor mamario 1; Mtvr1; Mtvr-1; p90; sTfR; T9; TFR; tfR1; Tfrc; TR; receptor de transferrina; receptor de transferrina (p90, CD71); proteína del receptor de transferrina 1; proteína del receptor de transferrina 1, forma de suero; Trfr
Intervalo del ensayo De 0,819 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,81 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P02786
Símbolo de gen TFRC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor de transferrina (CD71)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min