Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TfR/transferrina R/CD71 humana
Código de producto. 17717803
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17717803
Marca: Invitrogen™ EH448RBX10
Kit de ELISA tipo sándwich
La captación celular del hierro se produce mediante endocitosis mediada por receptores del receptor de transferrina ocupado por ligandos en endosomas especializados. La acidificación endosomal conduce a la liberación de hierro. El complejo de receptores de apotransferrina se recicla en la superficie celular con un retorno al pH neutro y la pérdida concomitante de afinidad de la apotransferrina para su receptor. El receptor de transferrina es necesario para el desarrollo de eritrocitos y el sistema nervioso. El receptor sérico de transferrina (sTfR) se utiliza como medio para detectar el uso indebido de eritropoyetina (EPO) por parte de los atletas y como prueba de diagnóstico de anemias resultantes de diversas condiciones, como la artritis reumatoide, el embarazo, el síndrome del intestino irritable y los pacientes con VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02786
Intervalo del ensayo De 0,819 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,81 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7037
Símbolo de gen TFRC
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor de transferrina (CD71)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min