Learn More
Gibco™ Human TGF-beta 1 Recombinant Protein, PeproTech®
HEK293 cells Recombinant Protein
80.00€ - 5140.00€
Especificaciones
Número de acceso | P01137 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 7040 |
Peso molecular | 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17821513
|
Gibco™
100-21-100UG |
100 μg |
1030.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17830943
|
Gibco™
100-21-10UG |
10 μg |
194.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17871453
|
Gibco™
100-21-1MG |
1 mg |
5140.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17841643
|
Gibco™
100-21-250UG |
250 μg |
1802.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17881453
|
Gibco™
100-21-2UG |
2 μg |
80.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17890653
|
Gibco™
100-21-500UG |
500 μg |
3085.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17850283
|
Gibco™
100-21-50UG |
50 μg |
620.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
TGF beta-1 (TGFB1, Transforming Growth Factor Beta 1) is a polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines, found almost ubiquitously in tissues. Transforming growth factor (TGF)-b is stored in the extracellular matrix as a latent complex with its pro-domain. Activation of TGF beta-1 requires the binding of aV integrin to an RGD sequence in the prodomain and exertion of force on this domain, which is held in the extracellular matrix by latent TGF-b binding proteins. Latent forms are complexes of TGF beta-1, an amino-terminal portion of the TGF-beta precursor, designated TGF-LAP (TGF-latency associated peptide), and a specific binding protein, known as LTBP. TGF beta-1 helps regulates proliferation, differentiation, adhesion, migration in many cell types. Many cells have TGF beta receptors, and the protein positively and negatively regulates many other growth factors. TGF beta-1 is cleaved into a latency-associated peptide and a mature TGF beta-1 peptide, and is found in either a latent form composed of a TGFB1 homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGFB1-binding protein, or in an active form composed of a TGF beta-1 homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGF beta family members. The gene for TGF beta-1 is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease and cystic fibrosis.Spécification
P01137 | |
protein with no preservative | |
25 | |
HEK293 cells | |
RUO | |
CED; cytokine; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGF b; TGF b 1; TGF beta; tgf beta 1; tgf beta1; TGF beta-1; TGF beta-1 protein; TGF ß; TGF ß 1; TGF ß1; Tgfb; TGFB1; TGF-B1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGF-beta 1 protein; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGFß1; Transforming growth factor; transforming growth factor b1; transforming growth factor beta; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1; transforming growth factor ß1; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor, beta 1 (Camurati-Engelmann disease); transforming growth factor, beta-1; transforming growth factor-beta 1; transforming growth factor-beta I; transforming growth factor-beta-1; transforming growth factor-beta-1 precursor; unnamed protein product | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
7040 | |
Human TGF-beta 1 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Tgfb1 | |
Unconjugated | |
ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |