Learn More
Gibco™ Human TGF-beta 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TGF-beta1 is a 25.0 kDa homo-dimer, consisting of two identical 112 amino acid polypeptide chains, each weighing 12.5 kDa and linked by a single disulfide bond. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01137 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 7040 |
| Peso molecular | 25 kDa |
| Nombre | Human TGF-beta 1 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |