missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Adiponectin/Acrp30 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 3.90 - 250ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.891ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human total Adiponectin (low, middle, and high molecular weight) |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido