missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17871713
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17871713

Marca: Gibco™ 30018500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Thrombopoietin (TPO, THPO, MPL ligand, megakaryocyte colony-stimulating factor) is responsible for the generation of platelets through its action on hematopoietic cells committed to the megakaryocyte lineage. Binding of thrombopoietin to its receptor, MPL (CD110), initiates a signaling cascade via JAK/STAT, MAPK, and PI3K/AKT signaling pathways that leads to the proliferation and differentiation of megakaryocytes and, ultimately, to the production of platelets (thrombopoiesis). Thrombopoietin is constitutively produced by the liver and has a predicted molecular weight of 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P40225
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 7066
Peso molecular 18.6 kDa
Nombre Human TPO (Thrombopoietin)
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen C-mpl ligand; Megakaryocyte colony-stimulating factor; megakaryocyte growth and development factor; megakaryocyte stimulating factor; Mgdf; MKCSF; ML; MPL ligand; Mpllg; MSA; Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand; prepro-thrombopoietin; TDH2A; THCYT1; THPO; Thrombopoietin; thyroid microsomal antigen; thyroid peroxidase; thyroperoxidase; Tpo; TPX
Nombre común Thrombopoietin
Símbolo de gen THPO
Actividad biológica The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MO7e cells was found to be ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia SPAPPACDLR VLSKLLRDSH VLHSRLSQCP EVHPLPTPVL LPAVDFSLGE WKTQMEETKA QDILGAVTLL LEGVMAARGQ LGPTCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQSLLGT QLPPQGRTTA HKDPNAIFLS FQHLLRGKVR FLMLVGGSTL CVRRAPPTTA VPSRTSLVLT LNEL
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado