Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para transglutaminasa 2/TGM2 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La transglutaminasa 2/TGM2 humana cuantifica la transglutaminasa 2/TGM2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la transglutaminasa 2/TGM2 humana natural y recombinante.
La transglutaminasa (TGasa) cataliza el entrecruzamiento de proteínas mediante la formación de enlaces isopéptidos de e-(g-glutamil) lisina y requiere la unión de Ca2+ para su actividad. En mamíferos, se han identificado ocho isoenzimas de TGasa distintas. La transglutaminasa tisular (tTGase), también conocida como TGase 2, tiene cuatro dominios distintos: Sándwich b de N-terminal, núcleo catalítico y dos dominios de cuerpo b de C-terminal. tTGasa puede tener un papel en la muerte celular, proliferación celular, diferenciación celular y endocitosis mediada por receptores. En el cerebro con enfermedad de Alzheimer, la actividad elevada de tTGasa se manifiesta mediante la polimerización de varias proteínas, como el péptido Ab, la proteína precursora b-amiloide y la proteína tau, con formación de ovillos neurofibrilares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Polipéptido C; polipéptido C, proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa; G alfa h; G[a]h; G-ALFA-h; GNAH; LOC100352148; proteína-glutamina gamma-glutamiltransferasa 2; proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa; RP5-1054A22.2; TG C; TG(C); TG2; TGasa C; TGasa H; TGasa2; TGasa-2; TGasa-H; TgasaII; TGC; Tgm2; transglutaminasa tipo tisular; transglutaminasa tisular; transglutaminasa; transglutaminasa 2; transglutaminasa 2 (polipéptido C, proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa); transglutaminasa 2, polipéptido C; transglutaminasa C; transglutaminasa H; transglutaminasa-2; tTG; tTGas |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P21980 |
| Símbolo de gen | TGM2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |