Learn More
Invitrogen™ Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 ELISA Kit
Código de producto. p-7219679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17185249 5 x 96 pruebas cada uno
17144773 96 pruebas paquete de 96
18517914 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17185249
Marca: Invitrogen™ EH465RBX5
ELISA
Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 quantitates human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1.
Este gen codifica un miembro de la familia de proteasas serinas de la sedolisina. La proteasa funciona en el lisosoma para escindir los tripéptidos de N-terminal de los sustratos, y tiene una actividad de endopeptidasa más débil. Se sintetiza como una enzima catalíticamente inactiva que se activa y autoproteoliza tras la acidificación. Las mutaciones en este gen producen lipofuscinosis ceroidea neuronal infantil tardía, que se asocia con la incapacidad de degradar neuropéptidos específicos y una subunidad de ATP sintasa en el lisosoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína del gen 1 inhibidor del crecimiento celular; lipofuscinosis ceroide, neuronal 2; CLN 2; Cln2; GIG 1; GIG1; proteína 1 inhibidora del crecimiento; LPIC; proteasa insensible a pepstatina lisosomal; proteasa lisosomal insensible a pepstatina; MGC21297; SCAR7; TPP 1; TPP I; TPP1; TPP-1; TPPI; TPP-I; tripeptidil aminopeptidasa; tripeptidil peptidasa 1; tripeptidil peptidasa I; tripeptidil peptidasa-I; tripeptidil-peptidasa 1; tripeptidil-peptidasa I; UNQ267/PRO304
Intervalo del ensayo De 10 a 2500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O14773
Símbolo de gen TPP1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CLN2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min