Learn More
Invitrogen™ Human Troponin I ProQuantum Immunoassay Kit
The ProQuantum Human Troponin I Immunoassay Kit is designed to provide quantitative measurements of human Troponin I in small sample volumes.
748.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Número de acceso | troponina I cardíaca; isoforma de troponina I cardíaca; miocardiopatía dilatada 2 A (autosómica recesiva); CMD1FF; CMD2A; CMH7; cTNI; MGC116817; RCM1; Tn1; TnI; TNNC1; Tnni3; Tpn1; troponina 1, tipo 3; troponina I tipo 3 (cardíaca); troponina I, cardíaca 3; troponina I, músculo cardíaco; troponina I, similar a muscular cardíaco; troponina I3, tipo cardíaco |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,32 a 25 000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | <0,3 pg/ml |
Tipo de producto | ELISA |
Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195772
|
Invitrogen™
A46074 |
96 pruebas |
748.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17173219
|
Invitrogen™
A460745 |
5 x 96 pruebas |
3350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
- High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
- Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
- Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
- No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Especificaciones
troponina I cardíaca; isoforma de troponina I cardíaca; miocardiopatía dilatada 2 A (autosómica recesiva); CMD1FF; CMD2A; CMH7; cTNI; MGC116817; RCM1; Tn1; TnI; TNNC1; Tnni3; Tpn1; troponina 1, tipo 3; troponina I tipo 3 (cardíaca); troponina I, cardíaca 3; troponina I, músculo cardíaco; troponina I, similar a muscular cardíaco; troponina I3, tipo cardíaco | |
<0,3 pg/ml | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P19429 | |
Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa | |
Suero, 2-5 µl; plasma, 2-5 µl; sobrenadante, 2-5 µl | |
Troponina I cardíaca | |
2 h |
De 0,32 a 25 000 pg/ml | |
ELISA | |
Instrumentos qPCR | |
TNNI3 | |
Para uso exclusivo en investigación | |
-20 °C | |
30 min |