missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para triptasa beta-2/TPSB2 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
TPSB2 es un gen de codificación de proteínas. Las triptasas comprenden una familia de proteasa serina similar a la tripsina, la familia de las peptidasas S1. Las triptasas son enzimáticamente activas solo como tetrámeros estabilizados con heparina, y son resistentes a todos los inhibidores de proteinasa endógenos conocidos. En el cromosoma 16p13.3. se agrupan varios genes de triptasa. Estos genes se caracterizan por varias características distintas. Tienen una UTR de 3' altamente conservada y contienen secuencias de repetición en tándem en el flanco de 5' y 3' UTR que se cree que desempeñan un papel en la regulación de la estabilidad del ARNm. Estos genes tienen un intrón inmediatamente antes del codón iniciador Met, que separa el sitio de inicio de la transcripción de la secuencia de codificación de proteínas. Esta característica es propia de las triptasas, pero es inusual en otros genes. Los alelos de este gen muestran una cantidad inusual de variación de secuencia, de tal forma que se pensaba que los alelos representaban dos genes separados, beta II y beta III. Las triptasas beta parecen ser las principales isoenzimas expresadas en los mastocitos, mientras que en los basófilos predominan las triptasas alfa. Se ha implicado a las triptasas como mediadoras en la patogénesis del asma y otros trastornos alérgicos e inflamatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P20231 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 64499 |
| Símbolo de gen | Tpsb2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido