Learn More
Abnova™ Human TSG101 Partial ORF (NP_006283, 201 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006283 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7251 |
Peso molecular | 34.54kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024925
|
Abnova™
H00007251-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014925
|
Abnova™
H00007251-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to a group of apparently inactive homologs of ubiquitin-conjugating enzymes. The gene product contains a coiled-coil domain that interacts with stathmin, a cytosolic phosphoprotein implicated in tumorigenesis. The protein may play a role in cell growth and differentiation and act as a negative growth regulator. In vitro steady-state expression of this tumor susceptibility gene appears to be important for maintenance of genomic stability and cell cycle regulation. Mutations and alternative splicing in this gene occur in high frequency in breast cancer and suggest that defects occur during breast cancer tumorigenesis and/or progression. [provided by RefSeq]
Sequence: SSQYPSQPPVTTVGPSRDGTISEDTIRASLISAVSDKLRWRMKEEMDRAQAELNALKRTEEDLKKGHQKLEEMVTRLDQEEspecificaciones
NP_006283 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.54kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TSG10/VPS23 | |
TSG101 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7251 | |
TSG101 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SSQYPSQPPVTTVGPSRDGTISEDTIRASLISAVSDKLRWRMKEEMDRAQAELNALKRTEEDLKKGHQKLEEMVTRLDQE | |
RUO | |
TSG101 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |