Learn More
Invitrogen™ Human TSHZ1 Synthetic Peptide
Código de producto. 15205299
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 15205299
Marca: Invitrogen™ PEP1385
Synthetic Peptide
TSHZ1 Synthetic Peptide, PEP-1385, from Invitrogen.
This gene encodes a colon cancer antigen that was defined by serological analysis of recombinant cDNA expression libraries. The encoded protein is a member of the teashirt C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation of developmental processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 10194
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q6ZSZ6
Nombre común Human TSHZ1
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen TSHZ1
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS