missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human UBE1DC1 Full-length ORF (NP_079094.1, 1 a.a. - 404 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079094.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 79876 |
Peso molecular | 71.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16174593
|
Abnova™
H00079876-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16164593
|
Abnova™
H00079876-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the E1-like ubiquitin-activating enzyme family. This protein activates ubiquitin-fold modifier 1, a ubiquitin-like post-translational modifier protein, via the formation of a high-energy thioester bond. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. A pseudogene located on chromosome 1 has also been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MAESVERLQQRVQELERELAQERSLQVPRSGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSRLMALKRMGIVSDYEKIRTFAVAIVGVGGVGSVTAEMLTRCGIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTLKREGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLKFLLNFGTVSFYLGYNAMQDFFPTMSMKPNPQCDDRNCRKQQEEYKKKVAALPKQEVIQEEEEIIHEDNEWGIELVSEVSEEELKNFSGPVPDLPEGITVAYTIPKKQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAKMKNMEspecificaciones
NP_079094.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
71.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAESVERLQQRVQELERELAQERSLQVPRSGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSRLMALKRMGIVSDYEKIRTFAVAIVGVGGVGSVTAEMLTRCGIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTLKREGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLKFLLNFGTVSFYLGYNAMQDFFPTMSMKPNPQCDDRNCRKQQEEYKKKVAALPKQEVIQEEEEIIHEDNEWGIELVSEVSEEELKNFSGPVPDLPEGITVAYTIPKKQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAKMKNM | |
RUO | |
UBA5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
79876 | |
UBE1DC1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ23251/FLJ23251UBA5/THIFP1/UBE1DC1 | |
UBA5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |