Learn More
Gibco™ Human VEGF-165 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 4015.00€
Especificaciones
Número de acceso | P15692 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 7422 |
Peso molecular | 38.2 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17821473
|
Gibco™
100-20-100UG |
100 μg |
802.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17861763
|
Gibco™
100-20-10UG |
10 μg |
203.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800953
|
Gibco™
100-20-1MG |
1 mg |
4015.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17839922
|
Gibco™
100-20-250UG |
250 μg |
1410.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17819912
|
Gibco™
100-20-2UG |
2 μg |
83.75€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820873
|
Gibco™
100-20-500UG |
500 μg |
2420.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17809912
|
Gibco™
100-20-50UG |
50 μg |
484.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Recombinant Human VEGF 165 is a 38.2 kDa, disulfide-linked homodimeric protein consisting of two 165 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The vascular endothelial growth factor (VEGF) family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells.Specifications
P15692 | |
protein with no preservative | |
38.2 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
VEGF-165 | |
Determined by its ability to stimulate the proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). The expected ED50 for this effect is 1.0-10.0 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
7422 | |
Human VEGF-165 | |
RUO | |
H-VEGF-165; MVCD1; M-VEGF-165; vascular endothelial growth factor 165 b; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular permeability factor; VEGF; VEGF164; VEGF165; Vegfa; VEGF-A; VPF | |
VEGFA | |
Unconjugated | |
APMAEGGGQN HHEVVKFMDV YQRSYCHPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCGGC CNDEGLECVP TEESNITMQI MRIKPHQGQH IGEMSFLQHN KCECRPKKDR ARQENPCGPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ Human VEGF-165 Recombinant Protein, PeproTech®