missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Código de producto. 30000908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|
| 30000908 | 30 plex | cada uno |
| 30001034 | 23 plex | cada uno |
| 30001033 | 24 plex | cada uno |
| 30001030 | 28 plex | cada uno |
| 30001019 | 39 plex | cada uno |
| 30001017 | 17 plex | cada uno |
| 30001001 | 5 plex | cada uno |
| 18722587 | 31 plex | cada uno |
| 30000992 | 41 plex | cada uno |
| 30000983 | 18 plex | cada uno |
| 30000979 | 43 plex | cada uno |
| 30000978 | 11 plex | cada uno |
| 30000957 | 27 plex | cada uno |
| 30000955 | 37 plex | cada uno |
| 30000937 | 45 plex | cada uno |
| 18793377 | 42 plex | cada uno |
| 30000922 | 44 plex | cada uno |
| 30000920 | 6 plex | cada uno |
| 18754277 | 3 plex | cada uno |
| 30000906 | 38 plex | cada uno |
| 30000899 | 15 plex | cada uno |
| 18732627 | 10 plex | cada uno |
| 18702377 | 33 plex | cada uno |
| 18704447 | 8 plex | cada uno |
| 18782497 | 36 plex | cada uno |
| 30000858 | 16 plex | cada uno |
| 18700617 | 7 plex | cada uno |
| 30000854 | 19 plex | cada uno |
| 30000841 | 20 plex | cada uno |
| 30000840 | 14 plex | cada uno |
| 30000832 | 4 plex | cada uno |
| 30000828 | 35 plex | cada uno |
| 18792687 | 9 plex | cada uno |
| 30000813 | 2 plex | cada uno |
| 30000796 | 26 plex | cada uno |
| 30000786 | 46 plex | cada uno |
| 30000770 | 29 plex | cada uno |
| 30000761 | 25 plex | cada uno |
| 30000757 | 12 plex | cada uno |
| 30000755 | 22 plex | cada uno |
| 30000745 | 34 plex | cada uno |
| 30000743 | 32 plex | cada uno |
| 30000742 | 40 plex | cada uno |
| 30000738 | 21 plex | cada uno |
| 18772167 | 13 plex | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30000908
Marca: R&D Systems™ FCSTM18B30
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 30 plex |
| Especie | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?