Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Código de producto. 30000937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|
| 30000937 | 45 plex | cada uno |
| 30001034 | 23 plex | cada uno |
| 30001033 | 24 plex | cada uno |
| 30001030 | 28 plex | cada uno |
| 30001019 | 39 plex | cada uno |
| 30001017 | 17 plex | cada uno |
| 30001001 | 5 plex | cada uno |
| 18722587 | 31 plex | cada uno |
| 30000992 | 41 plex | cada uno |
| 30000983 | 18 plex | cada uno |
| 30000979 | 43 plex | cada uno |
| 30000978 | 11 plex | cada uno |
| 30000957 | 27 plex | cada uno |
| 30000955 | 37 plex | cada uno |
| 18793377 | 42 plex | cada uno |
| 30000922 | 44 plex | cada uno |
| 30000920 | 6 plex | cada uno |
| 18754277 | 3 plex | cada uno |
| 30000908 | 30 plex | cada uno |
| 30000906 | 38 plex | cada uno |
| 30000899 | 15 plex | cada uno |
| 18732627 | 10 plex | cada uno |
| 18702377 | 33 plex | cada uno |
| 18704447 | 8 plex | cada uno |
| 18782497 | 36 plex | cada uno |
| 30000858 | 16 plex | cada uno |
| 18700617 | 7 plex | cada uno |
| 30000854 | 19 plex | cada uno |
| 30000841 | 20 plex | cada uno |
| 30000840 | 14 plex | cada uno |
| 30000832 | 4 plex | cada uno |
| 30000828 | 35 plex | cada uno |
| 18792687 | 9 plex | cada uno |
| 30000813 | 2 plex | cada uno |
| 30000796 | 26 plex | cada uno |
| 30000786 | 46 plex | cada uno |
| 30000770 | 29 plex | cada uno |
| 30000761 | 25 plex | cada uno |
| 30000757 | 12 plex | cada uno |
| 30000755 | 22 plex | cada uno |
| 30000745 | 34 plex | cada uno |
| 30000743 | 32 plex | cada uno |
| 30000742 | 40 plex | cada uno |
| 30000738 | 21 plex | cada uno |
| 18772167 | 13 plex | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30000937
Marca: R&D Systems™ FCSTM18B45
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Specifications
Specifications
| Cantidad | 45 plex |
| Especie | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |