Learn More
Invitrogen™ Human ZNF211 (aa 175-248) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30205763
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30205763
Marca: Invitrogen™ RP106254
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (33%), Rat (33%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65591 (PA5-65591. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q13398
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 10520
Nombre Human ZNF211 (aa 175-248) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C2H2-25; CH2H2-25; Zinc finger protein 211; zinc finger protein C2H2-25; ZNF211; ZNF-25; ZNFC25
Nombre común ZNF211
Símbolo de gen ZNF211
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SCIVHVSEKPFTCREIRKDFLANMRFLHQDATQTGEKPNNSNKCAVAFYSGKSHHNWGKCSKAFSHIDTLVQDQ
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining