Learn More
Abnova™ Human ZSWIM2 Partial ORF (NP_872327.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00151112-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015795
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MLRRGYKASERRRHLSERLSWHQDQALSSSIYLLREMGPTGFLLREEEPEYMDFRVFLGNPHVCNCSTFPKGGELCKHICWVLLKKFKLPRNHESALQL
Especificaciones
Especificaciones
NP_872327.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLRRGYKASERRRHLSERLSWHQDQALSSSIYLLREMGPTGFLLREEEPEYMDFRVFLGNPHVCNCSTFPKGGELCKHICWVLLKKFKLPRNHESALQL
RUO
ZSWIM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
151112
ZSWIM2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC33890/ZZZ2
ZSWIM2
Recombinant
wheat germ expression system