Descripción
Potent RXR antagonist (IC50 = 18 nM). Promotes white and brown pre-adipocyte differentiation into white adipocytes. Also inhibits bexarotene -induced brown adipogenic reprogramming of myoblasts.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HX 531 |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.56 |
Porcentaje de pureza | >98% |
Título del producto
HX 531, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido