Learn More
Ácido hialurónico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440112 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11440112 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11440112
Marca: MP Biomedicals 0215993310
Ácido hialurónico de humor vítreo bovino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyaluronic Acid
CAS 9004-61-9
Color Canela
Fórmula molecular C28H44N2O23
Cantidad 10 mg
Sinónimo hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
Clave InChI KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi-2-carboxi-4,5-dihidroxioxano-3-il]oxi-5-hidroxi-6-(hidroximetil)oxano-4-il]oxi-3,4,5-trihidroxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 776.651
PubChem CID 24728612
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hyaluronic acid