Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ ActiCHO™ P
Sin hidrolizados ni componentes derivados de animales (ADCF)
70.00€ - 281.00€
Especificaciones
Formulario | Polvo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Con aditivos | Poloxamer 188 |
Sin aditivos | Sin glutamina, Sin insulina |
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17255896
|
Cytiva
SH31025.08 |
1 L |
70.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17245896
|
Cytiva
SH31025.01 |
5 L |
281.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio de cultivo celular en polvo ActiCHO P está definido químicamente y contiene poloxámero 188, sin insulina ni L-glutamina.
- Sin hidrolizados ni componentes derivados de animales (ADCF) No hay proteínas, péptidos ni factores de crecimiento en el medio ActiCHO P.
Especificaciones
Polvo | |
Poloxamer 188 | |
De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
No estéril | |
Sin glutamina, Sin insulina |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Medios en polvo HyClone™ ActiCHO™ P