Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ ActiPro
Descripción
El medio de cultivo celular HyClone ActiPro está disponible tanto en forma líquida como en polvo para bioprocesos de cultivo celular. Este medio químicamente definido está pensado para su uso en combinación con el medio HyClone ActiSM y los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b.
Los medios y suplementos ActiPro están formulados para la producción industrial de proteínas recombinantes, incluyendo aquellas que requieren complejas modificaciones postraduccionales y un correcto plegamiento de las proteínas. Además, este sistema de medios y suplementos ActiPro de ingeniería puede reducir significativamente el tiempo del proceso de producción.
- Alto rendimiento demostrado de proteínas recombinantes
- No contiene hipoxantina ni timidina (suplemento HAT)
- Formulación de medios ADCF mAb químicamente definidos
- Medio de producción para fermentación por lotes o procesos «fed-batch»
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Poloxamer 188 |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 5 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
Seguridad y manipulación
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50.3%% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.