Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media
107.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz |
---|---|
Tipo de célula | Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medios para células madre |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11586321
|
Cytiva
SH30824.01 |
500 mL |
107.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Apoyar el crecimiento de cultivos celulares embrionarios con los medios de cultivo celular HyClone™ AdvanceSTEM™.
Especificaciones
Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz | |
Líquido | |
Estéril con filtro |
Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) | |
Medios para células madre | |
500 mL |