Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids
17.50€ - 18.15€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
---|---|
Cantidad | 100 mL |
Células madre cualificadas | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11546331
|
Cytiva
SH30852.01 |
AdvanceSTEM cualificado L-glutamina, 200 mm | 100 mL |
18.15€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11556331
|
Cytiva
SH30853.01 |
Aminoácidos no esenciales cualificados AdvanceSTEM ES (100X) | 100 mL |
17.50€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con los aminoácidos calificados HyClone™ AdvanceSTEM™ ES.
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
100 mL | |
Sí |