Learn More
Cytiva Tampón HEPES con certificación HyClone ™AdvanceSTEM™ ES
Marca:  Cytiva SH30851.01
Código de producto. 12330103
  • 71.35€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices…
HEPES con certificación AdvanceSTEM ES (1M)
Filtro estéril de 0,1 μm
Desde 7,2 hasta 7,5
De 2° a 8 °C
1 M
FIO
100 mL