Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media
224.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz |
---|---|
Tipo de célula | Células madre mesenquimales |
Formulario | Líquido |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Cantidad | 450 mL |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10763004
|
Cytiva
SH30886.02 |
Adipogenic Differentiation Medium | N/A | ||||||
Descripción
Investigue las células madre mesenquimales con los medios para células madre somáticas humanas HyClone™ AdvanceSTEM™.
Especificaciones
Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz | |
Líquido | |
450 mL |
Células madre mesenquimales | |
Estéril con filtro |