Learn More
Cytiva Juego de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto. 11576351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
Juego para hacer 11 ml de medio completo
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
500 ml
11576351 1000 ml 1000 ml
12300133 Juego para hacer 11 ml de medio completo 1 set
11566351 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11576351
Marca: Cytiva SH30879.02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Favorezca la expansión y el mantenimiento de células madre mesenquimales humanas no diferenciadas (hMSCs) con el kit de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre mesenquimales humanas indiferenciadas
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de diferenciación de células madre
Esterilidad Estéril con filtro
Cantidad 1000 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz
Descripción Medio basal de células madre mesenquimales