Learn More
Cytiva Solución de anfotericina B (Fungizona) HyClone™
Código de producto. 11526481
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 11526481
Marca: Cytiva SV30078.01
  • Antibiótico activo contra hongos
  • Utilizado como antifúngico, antilevaduras y antimohos
  • Interfiere en la permeabilidad de la membrana celular de hongos sensibles uniéndose a los esteroles de dicha membrana
  • Su concentración de trabajo habitual es de 2,5 μg/ml, y es citotóxico a 30 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Descripción Solución de anfotericina B (Fungizona), 250 mu;g/ml
Espectro de antibióticos Antimicótico, antifúngico
Concentración 250 μg/ml
Formulario Líquido
Cantidad 50 mL