Learn More
Cytiva Suero bovino de crecimiento HyClone™ (EE. UU.)
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de crecimiento bovino HyClone™ de origen estadounidense, un sustituto de suero fetal bovino (FBS) de rendimiento superior, que consiste en suero de ternero complementado con componentes químicamente definidos.
197.00€ - 222.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
---|---|
Tipo de producto | Bovine Growth Serum |
Cantidad | 500 mL |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12300003
|
Cytiva
SH30541.03HI |
Bovine Growth Serum | 500 mL | Inactivado por calor |
222.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10453302
|
Cytiva
SH30541.03 |
Suero bovino de crecimiento (EE. UU.) | 500 mL | Ninguno |
197.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
Especificaciones
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
≤10 mg/dl |
Bovine Growth Serum | |
Estéril | |
≤10 UE/ml |