Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
19.20€ - 147.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
Pruebas de seguridad del USDA incluidas | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10014813
|
Cytiva
SH30073.04 |
Suero de ternero (EE.UU.) | 1000 mL |
120.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11571831
|
Cytiva
SH30073.03 |
Suero de ternero (EE.UU.) | 500 ml |
63.90€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12369812
|
Cytiva
SH30073.02HI |
Suero de ternera inactivado por calor (EE. UU.) | 100 mL |
31.45€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12869447
|
Cytiva
SH30073.04HI |
Suero de ternera inactivado por calor (EE. UU.) | 1000 mL |
142.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10546863
|
Cytiva
SH30073.02 |
Suero de ternero (EE.UU.) | 100 mL |
19.20€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16241092
|
Cytiva
SH30073.03IR25-40 |
Suero de ternero irradiado (EE. UU.), de 25 a 40 dosis | 500 mL |
84.10€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15735533
|
Cytiva
SH30073.04IR |
Suero de ternero irradiado (EE. UU.) | 1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12399812
|
Cytiva
SH30073.03IR |
Irradiated Calf Serum (U.S.) | 500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
El suero de cría bovina HyClone está disponible con o sin suplementación con hierro.Los productos de suero de cría bovina contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB.En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de cría será igual o incluso superior al del SFB.El suero de cría bovina se filtra a través de tres filtros secuenciales con un tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estéril | |
Sí |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Filtrado secuencial, 100 nm |